missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Resorcinol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 109°C to 111°C |
| Densitet | 1.28 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 281°C/1013 hPa |
| Molekylformel | C6H4(OH)2 |
| MDL-nummer | MFCD00002269 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, Resorcinol |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.11 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?