Läs mer
Resorcinol Sulfide (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Resorcinol Sulfide |
| CAS | 97-29-0 |
| Molekylformel | C12 H10 O4 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4,4'-Thiobis[1,3-benzenediol], 2,2',4,4'-Tetrahydroxybiphenyl Sulfide, 2,2',4,4'-Tetrahydroxydiphenyl Sulfide, 2,2',4,4'-Tetrahydroxydiphenyl Thioether, 4,4'-Diresorcyl Sulfide, 4,4'-Thiobis(resorcinol), 4,4'-Thiodiresorcinol, Bis(2,4-dihydroxyphenyl) Sulfide, NSC 59828 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O4S/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,13-16H |
| LEDER | Oc1ccc(Sc2ccc(O)cc2O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 4-(2,4-dihydroxyphenyl)sulfanylbenzene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.27 |
| Formel vikt | 250.03 |