Läs mer
Resorcinol, TRC
Produktkod. 30041307
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041307 1 g
30003827 100 g
30007081 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR1447001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-46-3
Molekylformel C6 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 110.11
Synonym Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol
IUPAC-namn Bensen-1,3-diol
LEDER Oc1cccc(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resorcinol (1,3-Benzenediol)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Formel vikt 110.0368
Procent renhet >95%