Läs mer
MedChemExpress Resorufin
Produktkod. 16475836
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16475836 100 mg
1 options
Produktkod. 16475836 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY123533
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Resorufin (NSC 12097) is a highly fluorescent pink dye for the detection of ROS/RNS and a second analyte.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣ Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣ DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
Mål Dopamine Receptor
Molekylvikt (g/mol) 213.19 g/mol
CAS 635-78-9
Synonym NSC 12097