Läs mer
Resorufin Benzyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Resorufin Benzyl Ether |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H13NO3/c21-14-6-8-16-18(10-14)23-19-11-15(7-9-17(19)20-16)22-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2 |
| Formel vikt | 303.09 |