Läs mer
Resorufin Bensyleter, TRC
Produktkod. 30428741
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428741 5 mg
30416213 10 mg
30415591 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30428741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR1465185MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87687-02-3
Molekylformel C19H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 303.31
Synonym 7-(Phenylmethoxy)-3H-phenoxazin-3-one, 7-Benzyloxyphenoxazone, 7-Benzyloxyresorufin
IUPAC-namn 7-(bensyloxi)-3H-fenoxazin-3-ett
LEDER O=C1C=CC2=NC3=C(OC2=C1)C=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resorufin Benzyl Ether
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H13NO3/c21-14-6-8-16-18(10-14)23-19-11-15(7-9-17(19)20-16)22-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2
Formel vikt 303.09