Läs mer
Resorufin Sodium Salt ~90%, TRC
Produktkod. 30409401
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Produktkod. Kvantitet
30409401 500 mg
30409499 5 g
30424271 1 g
3 options
Produktkod. 30409401
Brand: Toronto Research Chemicals TRCR146500500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34994-50-8
Kemiskt namn eller material Resorufin Sodium Salt
Formel vikt 235.0245
InChI formel InChI=1S/C12H7NO3.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
IUPAC-namn sodium;7-oxophenoxazin-3-olate
Molekylformel C12 H6 N O3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 235.17
LEDER [Na+].[O-]c1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1