missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Resorufin Sodium Salt ~90%, TRC

Produktkod. 30424271
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Produktkod. Kvantitet
30424271 1 g
30409401 500 mg
30409499 5 g
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30424271

Brand: Toronto Research Chemicals TRCR1465001G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 34994-50-8
Kemiskt namn eller material Resorufin Sodium Salt
Formel vikt 235.0245
InChI formel InChI=1S/C12H7NO3.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
IUPAC-namn sodium;7-oxophenoxazin-3-olate
Molekylformel C12 H6 N O3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 235.17
LEDER [Na+].[O-]c1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1

Specifikationer

Kvantitet 1 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.