Läs mer
Resorufin, TRC
Produktkod. 30425199
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425199 250 mg
30414818 500 mg
30413624 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30425199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR146515250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 635-78-9
Molekylformel C12H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 213.19
Synonym 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, 7-Hydroxyphenoxaz-3-one, 7-Hydroxyphenoxazin-3-one, NSC 12097, Resorufin, NSC 12097, Resofurin, Resorufine
IUPAC-namn 7-hydroxy-3H-fenoxazin-3-one
LEDER O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resorufin
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
Formel vikt 213.04