Läs mer
Cytiva RESOURCE™ Kolumner för HIC
Produktkod. 10278944 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Sängvolym:
1 ml
1 x 1 ml
Ligandtyp:
Fenyl
Isopropyl
Produkttyp:
RESOURCE ISO kolumn
RESOURCE PHE kolumn
Förpackningsstorlek:
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvolym Ligandtyp Produkttyp Förpackningsstorlek
10278944 1 ml Fenyl RESOURCE PHE kolumn 1ml
10218904 1 x 1 ml Isopropyl RESOURCE ISO kolumn 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10278944 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17118601
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Innehåller
Connectors for high and low pressure chromatography equipment; Instructions.
Utmärkt för polering i en reningsprocess
  • Färdigpackade kolonner för rening av proteiner och peptider med hydrofob interaktionskromatografi (HIC)
  • Hög prestanda vid lågt mottryck, även med hög provbelastning på upp till 25 mg protein
  • Ligander kopplade till μ15 m monodispergerad stel polystyren/divinylbensenmatris
  • Designad för låg- till medeltryckssystem allt från peristaltisk pump till AKTA design och FPLC System
  • RESOURCE PHE kommer att ha starkast hydrofobicitet följt av RESOURCE ISO och RESOURCE ETH, successivt
  • Kolonnens material: polyetereterketon (PEEK )
  • Sängmått 6,4 x 30mm
  • Max tryck 15 bar
  • Flödeshastighet: 0,8 till 4,8 ml/min
  • Förvaring: 4 °C till 30 °C, 20% Etanol
Media
  • Matris: Polystyren/divinylbensen
  • Stabil i vanliga buffertar, kaotropa medel, tvättmedel och polära organiska lösningsmedel
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 15Glc mum
  • pH-stabilitet Arbetsområde: 2 till 12
  • Flödeshastighet: 150cm/h - 900cm/h
Resurs HIC Test Kit (fabrikant nr. 17-1187-01) innehåller en vardera på 1 ml resurs ETH, resurs ISO och Resurs PHE kolumner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 ml
Diameter (engelska) Inre 3,937 tum.
Diameter (metrisk) Inre 10 cm
Produkttyp RESOURCE PHE kolumn
Flödeshastighet 150 till 900 cm/h
Kvantitet 1 mL
Höjd (engelska) 3,937 tum.
Höjd (metrisk) 10 cm
Inkluderar Kontaktdon för hög- och lågtryckskromatografiutrustning och instruktioner
Ligandtyp Fenyl
Material PEEK
Max. Tryck 15 bar
Partikelstorlek 15 till 15μ m
pH-intervall 2 till 12
Typ av stöd Polystyren/Divinylbensen
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RESOURCE PHE, 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol