Läs mer
Cytiva RESOURCE™ Q IEX kolumner
Produktkod. 10479944 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
6 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
6ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10479944 1 mL 1ml
11564975 6 mL 6ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10479944 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17117701
 Begränsad artikel
I lager
Används för rening i mellanliggande labbskala och storskalig polering av biomolekyler Cytiva Life Sciences™ RESOURCE™ Q IEX-kolonner är starka anjonbytarkolonner.
  • Stela, monodispergerade, sfäriska partiklar med kontrollerad porstorleksfördelning erbjuder utmärkta flödesegenskaper, provladdning på upp till 25 mg/ml och stabilitet i organiska lösningsmedel och extrema pH-värden
  • Resurskolonner med 1 ml bäddvolym har separationstider på 3 minuter eller mindre vid 9,6 ml/min. och ca 20 min. med en peristaltisk pump vid 1 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Dynamisk kapacitet: 40-54 mg BSA/ml
Kit Innehåll Kontaktdon för hög- och lågtryckskromatografiutrustning och instruktioner
Kolumnmaterial PEEK
Matris Polystyren/divinylbensen
Flödeshastighet >10 ml/min.
För användning med (applikation) RESOURCE Q-kolonner är förpackade med SOURCE 15Q, en stark anjonbytare för högupplöst poleringsrening av proteiner vid höga flödeshastigheter.
Ligandtyp Kvartär ammonium
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 6.4 mm
Volym (metrisk) 1 mL
Partikelstorlek 15μ m
pH 2 till 12
Kvantitet 1 x 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RESOURCE Q, 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella ochinternationella föreskrifter.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol