Läs mer
Cytiva RESOURCE™ S IEX kolumner
Produktkod. 10695565 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
6 mL
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 6 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
6ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Kvantitet unitSize
10695565 1 mL 1 x 1 mL 1ml
11574975 6 mL 1 x 6 mL 6ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10695565 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17117801
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
RESOURCE förpackade kolonner för snabb separation. Resurs S IEX Kolumner är förpackade med Source 15S, en stark katjonbytare för rening i mellanliggande laboratorieskala och storskalig polering av biomolekyler med jonbyteskromatografi.
  • Stela, monodispergerade, sfäriska partiklar med kontrollerad porstorleksfördelning erbjuder utmärkta flödesegenskaper, provladdning på upp till 25 mg/ml och stabilitet i organiska lösningsmedel och extrema pH-värden
  • Resurskolonner med 1 ml bäddvolym har separationstider på 3 minuter eller mindre vid 9,6 ml/min. och ca 20 min. med en peristaltisk pump vid 1 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning RESOURCE S
Kit Innehåll Kontaktdon för hög- och lågtryckskromatografiutrustning och instruktioner
Kolumnmaterial PEEK
Matris Polystyren/divinylbensen
Flödeshastighet >10 ml/min.
För användning med (applikation) RESOURCE S-kolonner är förpackade med SOURCE 15S, en stark katjonbytare för högupplöst poleringsrening av proteiner, vid höga flödeshastigheter.
Ligandtyp Sulfonatgrupp
Innehåll och lagring 4 °C till °30 C, 0,2 M natriumacetat i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 6.4 mm
Volym (metrisk) 1 mL
Partikelstorlek 15μ m
pH 2 till 13
Kvantitet 1 x 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • resource S
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).