Beskrivning
- Brett pH-område (1-12), enastående selektivitet, kemikaliebeständighet, hög kapacitet och hög upplösning vid höga flödeshastigheter
- Utmärkt skalbarhet från RESOURCE till FineLINE kolumner
- Använda RESOURCE RPC 3 ml kolonn för högre upplösning/metodutveckling på 10 cm bäddhöjd
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 6.4 mm |
| Flödeshastighet | 10 ml/min |
| Ligandtyp | Matrisyta |
| Max. Tryck | 580 psi |
| Partikelform | Monoformat |
| Partikelstorlek | 15μ m |
| pH | 1 till 12 |
| Volym (metrisk) | 3 mL |
| Förpackningsmaterial | Polystyren/Divinylbensen |
| Endcapped | Nej |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- RESOURCE RPC, 3 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.