Beskrivning
Idealisk för svåra förberedande separationer i alla skalor
- Högupplösta separationer på minuter
- Hög prestanda vid låga mottryck
- Hög kapacitet vid höga flödeshastigheter
- Brett pH-stabilitetsområde
- Utmärkt skalbarhet
- Reproducerbar kvalitet
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flödeshastighet | 0,5 till 2,5 ml/min |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Ligandtyp | Matrisyta |
| Max. Tryck | 40 bar (580 psi) |
| Partikelform | Monoformat |
| Partikelstorlek | 15μ m |
| pH | 1 till 12 |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| Volym (metrisk) | 1.7 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- SOURCE 15RPC, ST 4.6/100
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.