Beskrivning
Idealisk för svåra förberedande separationer i alla skalor
- Högupplösta separationer på minuter
- Hög prestanda vid låga mottryck
- Hög kapacitet vid höga flödeshastigheter
- Brett pH-stabilitetsområde
- Utmärkt skalbarhet
- Reproducerbar kvalitet
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Ligandtyp | Matrisyta |
| Partikelform | Monoformat |
| Partikelstorlek | 15μ m |
| pH | 1 till 12 |
| Kvantitet | 10 mL |
| Stationär fas | Polystyrene/Divinylbenzene |
| Produktlinje | SOURCE |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- SOURCE 15RPC, 10 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.