Läs mer
3M™ Andningsskydd i 6000-serien
Produktkod. 12652555 Handla allt 3M Produkter
Change view
6000-serien
Produktkod.
12652555 6000-serien
1 options
Produktkod. 12652555 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000146849
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Andningsskydd för halvansiktsmasker 6000-serien är ekonomiska, underhållssnåla och extremt lätta. Sonderd återanvändbar andningsskyddsenhet 6000Q-serien används endast för kvantitativ passform.
Kombinerar egenskaper hos både återanvändbara och engångsmasker för att ge effektivt skydd. 3M™ Half Face Mask Respirator 6000-serien är ekonomisk, lätt att underhålla, enkel att hantera och extremt lätt.
  • Återanvändbara halvmasker är ekonomiska, lätta att underhålla, enkla att hantera och extremt lätta
  • Används med 3M™ Levereras Air Systems
  • Bajonettkopplingssystem möjliggör anslutning till ett brett utbud av dubbla lättviktsfilter för att skydda mot gaser, ångor och partiklar
  • Dubbelfilterdesign ger lägre andningsmotstånd
  • Sonderd återanvändbar andningsskyddsenhet 6000-serien används för kvantitativ passningstestning (17-987-3A& -3B)
Uppfyllande
NIOSH approved under 42 CFR 84 standard for use against a variety of respiratory hazards when used as designed with appropriate cartridges and filters; in Canada, CSA standard Z94.4 and applicable local government requirements must be met for approval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar (EN) EN 140:1998
Färg Grå
Material Termoplastisk elastomer
Produkttyp Halvmaskrespirator
Storlek Betydande
För användning med (applikation) Montering, rengöring, rivning, underhåll av anläggningar, slipning, maskindrift, målning, sanering, slipning, svetsning
Modell 6300L
Upphängningstyp 4-poäng