Läs mer
Moldex™ Respirator Fit Test Kit
Produktkod. 12302309
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12302309 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 12302309 Leverantör Moldex™ Leverantörsnummer 10301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4663.31 SEK
    2735.21 SEK / Paket med 1
    Save 1928.10 SEK
    41% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Innehåller
Huv (1), nebulisatorer (2), 6 x 2,5 ml Bitrex™ Sensitivity Solution ampuller, 6 x 2,5 ml Bitrex™ Testlösningsampuller, Reservdelar för nebulisatorer (2), Instruktions-CD (1)
Tillåter arbetsgivare att hantera sina egna passningstestningskrav
  • Fit test kit för att utföra kvalitativa passformstester
  • Innehåller allt som behövs för flera passformstester
  • Gratis instruktions-CD
  • Förpackad i en robust väska
Specifikationer
Produkttyp Fit Test Kit
För användning med (applikation) Skydd mot damm, kvalster och rök
Kvantitet 1 Kit