missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Antibody (5A6), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-50396DL594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| 5A6 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| hRSV strain A2 infected HeLa cells | |
| 0.1 mL | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| Virus | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering