Läs mer
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G Antibody (11-2-D2), DyLight 594, Novus Biologicals™
Produktkod. 18564218 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18564218 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18564218 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP250410DL594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Functional Assay
Klassificering Monoclonal
Klona 11-2-D2
Konjugera DyLight 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Mouse
Immunogen Gradient-purified RSF-44 virus (subgroup A) UV inactivated for 20 minutes at 20C
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Virology Bacteria and Parasites
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.