Läs mer
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G Antibody (11-2-D2), DyLight 594, Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterDescripción
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Functional Assay |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 11-2-D2 |
| Konjugera | DyLight 594 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | Gradient-purified RSF-44 virus (subgroup A) UV inactivated for 20 minutes at 20C |
| Reningsmetod | Protein A purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?