missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G Antibody (133) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2075.00 SEK - 3595.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G |
|---|---|
| Klona | 133 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18658466
|
Novus Biologicals
NBP2-50411-0.025ml |
0.025 mL |
2075.00 SEK
0.03ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18646896
|
Novus Biologicals
NBP2-50411 |
0.1 mL |
3595.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpecifikationer
| Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein G | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| PBS | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |
| 133 | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Human RSV strain A2 infected HeLa cells | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel