Läs mer
Respiratory Syncytial Virus M2-1 Protein Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Produktkod. 18690170 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18690170 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18690170 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10093589V
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Respiratory Syncytial Virus M2-1 Protein Polyclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus M2-1 Protein in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Respiratory Syncytial Virus M2-1 Protein
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 405
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Fusion glycoprotein F0, Fusion glycoprotein F1, Fusion glycoprotein F2, RS virus, RSV
Värd art Rabbit
Immunogen Reacts with residues 81-95 [LESYIGSINNITKQSA] of the human Respiratory Syncytial Virus M2 protein, which is a CTL epitope. 93% identity to bovine RSV M2.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Virology Bacteria and Parasites
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG