missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Respiratory Syncytial Virus Nucleoprotein Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18802AF488
4704.75 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Respiratory Syncytial Virus Nucleoprotein Polyclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Nucleoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| Respiratory Syncytial Virus Nucleoprotein | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Produced in rabbits immunized with purified recombinant Respiratory Syncytial Virus (strain A2, strain Long) Nucleoprotein (Met1-Leu391, Uniprot P03418) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering