missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Respiratory Syncytial Virus Subgroup A G Glycoprotein Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18799MFV450
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Respiratory Syncytial Virus Subgroup A G Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Subgroup A G Glycoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| Respiratory Syncytial Virus Subgroup A G Glycoprotein | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Respiratory Syncytial Virus Subgroup A G Glycoprotein (Uniprot#: P20895-1; His67-Gln298). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering