Beskrivning
- Utformad för att stödja anaerob andningsstudier för att bestämma biomassans biokemiska metanpotential (BMP)
- Analysen BMP studerar produktionen av biogas från organiskt avfall, främst för avfalls- och avloppsrening samt för produktion av förnybar energi
- Systemet är också lämpligt för andra anaeroba studier såsom denitrifieringstester. För att utföra denna analys är det nödvändigt att lägga till den valfria VELP Denitrification Bottles Cod. A00000410
- Den ljusstarka fyrsiffriga LED-displayen säkerställer lång batteritid jämfört med andra sensorer på marknaden.
- Intuitivt gränssnitt med två knappar för att underlätta analysuppsättningen.
- Tryckområde: 500 ÷ 2000 mbar (hPa).
- Resultat tillgängliga i BMP (NmLCH4/gSV) och Tryck (mbar).
- Automatisk tryckomvandling resulterar i BMP.
- RESPIROMETRI-sensorn överför data direkt till datorn, vilket möjliggör realtidsövervakning av analyskurvan. Respirometriska studier kan pågå i dagar och till och med månader, den unika VELP-lösningen säkerställer ständig övervakning av flera analyser från en intuitiv proprietär programvara, .RESPIROSoft™
- VELP DataBox™ ingår i systemen tillsammans med RESPIROSoft™ mjukvaran och möjliggör trådlös dataöverföring från RESPIROMETRISENSORN till datorn.
- Lagringsresultaten DataBox™ för upp till 48 RESPIROMETRISKA sensorer (8 system).
- Koppla RESPIROMETRIC Sensor till den exklusiva VELP Ermes Cloud Platform för att förbättra din laboratorieupplevelse.
VELP Ermes Cloud Platform-anslutningen kommer att befria dig från tråkiga uppgifter som förbättrar din labbproduktivitet. - Inkluderar RESPIROMETRISK sensor (x 6), Maxi Stirring Station 6, flaskor och omrörningsstänger
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Anaerob andningsanalysator |
| Visningstyp | Digital |
| Batterityp | CR 2430 |
| Anslutningstyp | Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB |
| Material | Teknopolymer |
| Räckvidd | 500/2000 Mbar (hPa) |
| Volymprov (metriskt). | Flaskvolym: 1000 ml |
| För användning med (applikation) | Anaeroba respirationsstudier som den biokemiska metanpotentialen (BMP ) av biomassa. |
| Inkluderar | RESPIROSoft med DataBox |
| Garanti | 25 månader |
| Visa mer |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?