Läs mer
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 Maxi - BMP
Produktkod. 17173174 Handla allt Velp Produkter
Cambia vista
Click to view available options
Inkluderar:
Nej DataBox
RESPIROSoft med DataBox
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Inkluderar
17173174 Nej DataBox
17143174 RESPIROSoft med DataBox
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17173174 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore SB10200156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28015.00 SEK
    25423.77 SEK / Paket med 1
    Save 2591.23 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Den mångsidiga, tillförlitliga och molnaktiverade lösningen designad för anaeroba andningsstudier som Biochemical Metan Potential (BMP ) av biomassa.
  • Utformad för att stödja anaerob andningsstudier för att bestämma biomassans biokemiska metanpotential (BMP)
  • Analysen BMP studerar produktionen av biogas från organiskt avfall, främst för avfalls- och avloppsrening samt för produktion av förnybar energi
  • Systemet är också lämpligt för andra anaeroba studier såsom denitrifieringstester. För att utföra denna analys är det nödvändigt att lägga till den valfria VELP Denitrification Bottles Cod. A00000410
  • Den ljusstarka fyrsiffriga LED-displayen säkerställer lång batteritid jämfört med andra sensorer på marknaden.
  • Intuitivt gränssnitt med två knappar för att underlätta analysuppsättningen.
  • Tryckområde: 500 ÷ 2000 mbar (hPa).
  • Resultat tillgängliga i BMP (NmLCH4/gSV) och Tryck (mbar).
  • Automatisk tryckomvandling resulterar i BMP.
  • RESPIROMETRI-sensorn överför data direkt till datorn, vilket möjliggör realtidsövervakning av analyskurvan. Respirometriska studier kan pågå i dagar och till och med månader, den unika VELP-lösningen säkerställer ständig övervakning av flera analyser från en intuitiv proprietär programvara, .RESPIROSoft™
  • VELP DataBox™ ingår i systemen tillsammans med RESPIROSoft™ mjukvaran och möjliggör trådlös dataöverföring från RESPIROMETRISENSORN till datorn.
  • Lagringsresultaten DataBox™ för upp till 48 RESPIROMETRISKA sensorer (8 system).
  • Koppla RESPIROMETRIC Sensor till den exklusiva VELP Ermes Cloud Platform för att förbättra din laboratorieupplevelse.
    VELP Ermes Cloud Platform-anslutningen kommer att befria dig från tråkiga uppgifter som förbättrar din labbproduktivitet.
  • Inkluderar RESPIROMETRISK sensor (x 6), Maxi Stirring Station 6, flaskor och omrörningsstänger
Specifica
Typ Anaerob andningsanalysator
Visningstyp Digital
Batterityp CR 2430
Anslutningstyp Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Material Teknopolymer
Räckvidd 500/2000 Mbar (hPa)
Volymprov (metriskt). Flaskvolym: 1000 ml
För användning med (applikation) Anaeroba respirationsstudier som den biokemiska metanpotentialen (BMP ) av biomassa.
Inkluderar Nej DataBox
Garanti 25 månader
Vikt (metrisk) 3.5 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.