Läs mer
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 - ingen databox
Produktkod. 17183761 Handla allt Velp Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1,5 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
17183761 1,5 kg Varje
1 options
Produktkod. 17183761 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer SB10200146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27425.00 SEK
    23581.79 SEK / Paket med 1
    Save 3843.21 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Den kompakta, pålitliga, molnaktiverade lösningen för BOD-bestämning och aeroba respirometriska tester.
  • Designad för att tillhandahålla en smart och molnaktiverad lösning till laboratorier för kvalitetskontroll av vatten och avloppsvatten
  • Bestämning är ett enkelt och enkelt sätt att övervaka mikroorganismerna’ aktivitet i vattenprover med extremt tillförlitliga resultat
  • BOD mäter förändring i gastryck mellan början till slutet av analysen och ger ett resultat uttryckt i mg/L
  • Den ljusa 4-siffriga LED-displayen säkerställer lång batteritid jämfört med andra sensorer på marknaden
  • Intuitivt gränssnitt med två knappar för att underlätta analysinställningen
  • Tryckområde: 500÷ 2000 mbar (hPa)
  • Resultat tillgängliga i BOD (mg/l) och tryck (mbar)
  • BOD-skalor: 90, 250, 600, 1000, 4000, högre värden efter utspädning
  • Automatiskt tryck ger konvertering i BOD
  • RESPIROMETRIC-sensorn överför data direkt till PC:n vilket möjliggör realtidsövervakning av analyskurvan. Respirometriska studier kan pågå dagar och till och med månader, den unika VELP-lösningen säkerställer konstant övervakning av flera analyser från en intuitiv proprietär programvara, RESPIROSoft™
  • VELP DataBox™ ingår i Systemen tillsammans med RESPIROSoft™ Programvara och möjliggör trådlös dataöverföring från RESPIROMETRIC-sensorn till PC:n
  • De DataBox™ lagra resultat för upp till 48 RESPIROMETRIC-sensorer (8 system)
Specifikationer
Typ BOD Analyzer
Visningstyp Digital
Batterityp CR 2430
Anslutningstyp Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Material Teknopolymer
Räckvidd 500/2000 Mbar (hPa)
Upplösning 90, 250, 600, 999, 4000 ppm
Volymprov (metriskt). Flaskvolym: 500 ml
För användning med (applikation) BOD-bestämning och aeroba respirometriska tester
Inkluderar RESPIROMETRIC Sensor ( x 6), omrörningsstation, 6 positioner 230 V/50-60 Hz (med flaskor& omrörningsstänger)
Garanti 25 månader
Vikt (metrisk) 1,5 kg