Läs mer
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 för biologisk nedbrytbarhet av plast
Handla allt Velp ProdukterBeskrivning
- Designad för att stödja aerobisk nedbrytningstest för bestämning av graden av biologisk nedbrytbarhet av plastmaterial, inklusive de som innehåller formuleringstillsatser, i ett vattenhaltigt medium.
- Multiomrörare Digital 6-lägen för att exakt ställa in omrörningshastigheten och aktivera låsfunktionen för att undvika oavsiktlig modifiering av omrörningshastigheten.
- Resultat avläsning i tryckvärden (millibar).
- Tryckområde: 500÷ 2000 mbar (hPa).
- Den ljusa 4-siffriga LED-displayen säkerställer lång batteritid jämfört med andra sensorer på marknaden.
- Intuitivt gränssnitt med två knappar för att underlätta analysinställningen.
- RESPIROMETRIC-sensorn överför data direkt till PC:n vilket möjliggör realtidsövervakning av analyskurvan. Respirometriska studier kan pågå dagar och till och med månader, den unika VELP-lösningen säkerställer konstant övervakning av flera analyser från en intuitiv proprietär programvara, RESPIROSoft™ .
- han DataBox™ lagra resultat för upp till 48 RESPIROMETRIC-sensorer (8 system).
- Anslut RESPIROMETRIC-sensorn till den exklusiva VELP Ermes Cloud Platform för att förbättra din laboratorieupplevelse.
VELP Ermes Cloud Platform-anslutningen kommer att befria dig från tråkiga uppgifter som förbättrar din labbproduktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Anaerob andningsanalysator |
| Visningstyp | Digital |
| Batterityp | CR 2430 |
| Anslutningstyp | Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB |
| Material | Teknopolymer |
| Räckvidd | 500/2000 Mbar (hPa) |
| Volymprov (metriskt). | Flaskvolym: 1000 ml |
| För användning med (applikation) | Aerobt nedbrytningstest för bestämning av graden av biologisk nedbrytbarhet av plastmaterial i ett vattenhaltigt medium. |
| Inkluderar | RESPIROSoft och DataBox |
| Garanti | 25 månader |
| Visa mer |