Läs mer
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 för biologisk nedbrytbarhet av plast
Produktkod. 17183174 Handla allt Velp Produkter
Change view
Inkluderar:
Nej DataBox
RESPIROSoft och DataBox
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17183174 Nej DataBox
17153174 RESPIROSoft och DataBox
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17183174 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer SB102A0166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33870.00 SEK
    30737.29 SEK / Paket med 1
    Save 3132.71 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Den mångsidiga tillförlitliga och molnaktiverade lösningen designad för att stödja aerobisk nedbrytningstest för bestämning av graden av biologisk nedbrytbarhet av plastmaterial i ett vattenhaltigt medium.
  • Utformad för att stödja aerob nedbrytningstest för att fastställa graden av biologisk nedbrytbarhet hos plastmaterial, inklusive de som innehåller formuleringstillsatser, i ett vattenbaserat medium.
  • Multistirrer Digital 6-positions för att exakt ställa in omrörningshastigheten och aktivera låsfunktionen för att undvika oavsiktlig modifiering av omrörningshastigheten.
  • Resultat avläses i tryckvärden (millibar).
  • Tryckområde: 500 ÷ 2000 mbar (hPa).
  • Den ljusstarka fyrsiffriga LED-displayen säkerställer lång batteritid jämfört med andra sensorer på marknaden.
  • Intuitivt gränssnitt med två knappar för att underlätta analysuppsättningen.
  • RESPIROMETRI-sensorn överför data direkt till datorn, vilket möjliggör realtidsövervakning av analyskurvan. Respirometriska studier kan pågå i dagar och till och med månader, den unika VELP-lösningen säkerställer ständig övervakning av flera analyser från en intuitiv proprietär programvara, .RESPIROSoft™
  • han DataBox™ lagrar resultat för upp till 48 RESPIROMETRISKA sensorer (8 system).
  • Koppla RESPIROMETRIC Sensor till den exklusiva VELP Ermes Cloud Platform för att förbättra din laboratorieupplevelse.
    VELP Ermes Cloud Platform-anslutningen kommer att befria dig från tråkiga uppgifter som förbättrar din labbproduktivitet.
  • Inkluderar: RESPIROMETRISK sensor (x 6), MULTISTIRRER6 Digital 100-240 V/50-60 Hz (med flaskor och omrörningsstänger), Kit för respirometrisk analys av plaster (x 6)
Specifikationer
Typ Anaerob andningsanalysator
Visningstyp Digital
Batterityp CR 2430
Anslutningstyp Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Material Teknopolymer
Räckvidd 500/2000 Mbar (hPa)
Volymprov (metriskt). Flaskvolym: 1000 ml
För användning med (applikation) Aerobt nedbrytningstest för bestämning av graden av biologisk nedbrytbarhet av plastmaterial i ett vattenhaltigt medium.
Inkluderar Nej DataBox
Garanti 25 månader
Vikt (metrisk) 2.5 kg