Läs mer
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 för jordanalys
Produktkod. 17163174 Handla allt Velp Produkter
Change view
Inkluderar:
RESPIROMETRIC Sensor (x6), Kit för respirometrisk analys av jord (x6)
RESPIROMETRISK sensor (x6), RESPIROSoft och trådlöst DataBox , Kit för respirometrisk analys av jord (x6)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17163174 RESPIROMETRISK sensor (x6), RESPIROSoft och trådlöst DataBox , Kit för respirometrisk analys av jord (x6)
17193174 RESPIROMETRIC Sensor (x6), Kit för respirometrisk analys av jord (x6)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17163174 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer SA102B0176
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den mångsidiga, pålitliga och molnaktiverade lösningen designad för aeroba nedbrytningstester på jord och kompost.
  • Utformad för att stödja aeroba nedbrytningstester på jord och kompost. Analysen ger mikrobiell jordrespiration från mineralisering av organiska ämnen. En viktig tillämpning av dessa tester är kopplad till upptäckts- och övervakningsprocesser vid dekontaminering och sanering.
  • Den ljusstarka fyrsiffriga LED-displayen säkerställer lång batteritid jämfört med andra sensorer på marknaden.
  • Intuitivt tvåknappsgränssnitt för att underlätta analysuppsättningen
  • Tryckområde: 500 ÷ 2000 mbar (hPa)
  • Resultat tillgängliga i mbar
  • RESPIROMETRI-sensorn överför data direkt till datorn, vilket möjliggör realtidsövervakning av analyskurvan. Respirometriska studier kan pågå i dagar och till och med månader, den unika VELP-lösningen säkerställer ständig övervakning av flera analyser från en intuitiv proprietär programvara, RESPIROSoft™
  • Koppla RESPIROMETRI-sensorn till den exklusiva ELP Ermes Cloud Platform för att förbättra din laboratorieupplevelse
    . VELP Ermes Cloud Platform-anslutningen kommer att befria dig från tråkiga uppgifter som förbättrar din labbproduktivitet
  • Inkluderar: RESPIROMETRISK sensor (x 6), MULTISTIRRER6 Digital 100-240 V/50-60 Hz (med flaskor och omrörningsstänger), Kit för respirometrisk analys av plaster (x 6)
Specifikationer
Visningstyp Digital
Batterityp CR 2430
Anslutningstyp Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Material Teknopolymer
Räckvidd 500/2000 Mbar (hPa)
Volymprov (metriskt). Flaskvolym: 1000 ml
För användning med (applikation) Aeroba nedbrytningstester på jord och kompost.
Inkluderar RESPIROMETRISK sensor (x6), RESPIROSoft och trådlöst DataBox , Kit för respirometrisk analys av jord (x6)
Garanti 25 månader
Vikt (metrisk) 1.5 kg