Läs mer
Thermo Scientific™ Restore™ Fluorescerande Western Blot Stripping Buffer
Produktkod. 11577900 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
100 ml
4 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11577900 100 ml 100ml
11835814 20 ml 20ml
15971872 4 x 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11577900 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 62300
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ta snabbt och försiktigt bort primära och nära-infraröda (IR) färgämnesmärkta sekundära antikroppar från Western blottar.
Thermo Scientific™ Restore Fluorescent Western Blot Stripping Buffer är ett skonsamt och mycket effektivt reagens för att snabbt ta bort primära och nära-infraröda (IR) färgämnesmärkta sekundära antikroppar från Western blots.
Restore Fluorescent Western Blot Stripping Buffer möjliggör återanvändning av PVDF-membran, vilket förenklar Western blot-optimeringsprocessen och gör att samma blot kan undersökas med olika primära antikroppar för att detektera alternativa mål. Restore Fluorescent Western Blot Stripping Buffer är endast för användning med lågfluorescerande PVDF-membran (artikelnr 22860).
Höjdpunkter:
  • Snabb– strip blots på bara 15 minuter i rumstemperatur
  • Sparar tid– inget behov av att köra nya geler och förbereda en ny blot
  • Spara prover– reprobe samma PVDF-membran för flera mål
  • Ekonomisk– billigare än andra kommersiellt tillgängliga strippningsbuffertar
  • Effektiv– effektivt strips blottar första gången
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Stripping Buffer
Detektionsmetod fluorescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet PVDF
Produktlinje Återställ
Kvantitet 100 ml
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande i rumstemperatur.