Läs mer
Thermo Scientific™ Restore™ Fluorescerande Western Blot Stripping Buffer
Produktkod. 11835814 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11835814 20 ml 20ml
11577900 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11835814 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 62299
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta snabbt och försiktigt bort primära och nära-infraröda (IR) färgämnesmärkta sekundära antikroppar från Western blottar.
Thermo Scientific™ Restore Fluorescent Western Blot Stripping Buffer är ett skonsamt och mycket effektivt reagens för att snabbt ta bort primära och nära-infraröda (IR) färgämnesmärkta sekundära antikroppar från Western blots.
Restore Fluorescent Western Blot Stripping Buffer möjliggör återanvändning av PVDF-membran, vilket förenklar Western blot-optimeringsprocessen och gör att samma blot kan undersökas med olika primära antikroppar för att detektera alternativa mål. Restore Fluorescent Western Blot Stripping Buffer är endast för användning med lågfluorescerande PVDF-membran (artikelnr 22860).
Höjdpunkter:
  • Snabb– strip blots på bara 15 minuter i rumstemperatur
  • Sparar tid– inget behov av att köra nya geler och förbereda en ny blot
  • Spara prover– reprobe samma PVDF-membran för flera mål
  • Ekonomisk– billigare än andra kommersiellt tillgängliga strippningsbuffertar
  • Effektiv– effektivt strips blottar första gången
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Stripping Buffer
Detektionsmetod fluorescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet PVDF
Produktlinje Återställ
Kvantitet 20 ml
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande i rumstemperatur.