Läs mer
Thermo Scientific™ Restore™ PLUS Western Blot Stripping Buffer
Produktkod. 11829380 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
30 ml
500 ml
4 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
30ml
500ml
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11829380 30 ml 30ml
15513217 4 x 500 mL Paket med 4
10016433 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11829380 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 46428
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Ta bort antikroppar med hög affinitet från membran så att de kan återprobas och detekteras med kemiluminescerande substrat.
Thermo Scientific Restore PLUS Western Blot Stripping Buffer är en avancerad formel för att ta bort bundna primära och sekundära antikroppar från membran så att de kan reproberas och detekteras med kemiluminescerande substrat.
Funktioner i Restore PLUS Western Blot Stripping Buffer:
  • Färdig och lätt att använda—, ingen utspädning behövs; inga obehagliga lukter; förvara i rumstemperatur
  • Kompatibel—användning på nitrocellulosa- och PVDF-membran, oavsett om de fortfarande är våta eller redan torra; fungerar med praktiskt taget alla blockeringsbuffertar, enzymkonjugerade och kemiluminescerande substrat
  • Kostnadseffektivt—sparar värdefull tid och prover; strippar blotter effektivt första gången
  • Robusta men milda—överförda proteiner är fortfarande livskraftiga; strippa samma blob upp till fem gånger
  • Flexibel—avskalad och reprobe för att optimera antikroppskoncentrationer eller för att upptäcka ett nytt antigen med andra antikroppar
Restore PLUS Buffer är en alternativ formulering av den ursprungliga Thermo Scientific Restore Western Blot Stripping Buffer. Restore PLUS Stripping Buffer är utformad för användning med antikroppar som är svåra att ta bort från västliga blotter och kräver längre inkubationstider eller inkubationstemperaturer över 22 °C med mildare formuleringar. Antikroppar med hög affinitet kan snabbt och effektivt tas bort från västerländska blotter vid rumstemperatur utan att ta bort överförda proteiner, vilket möjliggör flera reprober av målet.
Protokollsammanfattning:
  • Wash blot för att ta bort kemiluminescerande substrat
  • Inkubera blotet i Restore Western Blot Stripping Buffer i 5 till 15 minuter vid rumstemperatur
    • (eller ruva vid 37° års ålderC för högaffinitetsantikroppar)
  • Ta bort bläck och tvätta i Wash Buffer
  • Blockmembran
  • Testa för tillräcklig borttagning av antikroppar
  • Utför nästa immunoblotexperiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Stripping Buffer
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Återställ
Kvantitet 30 ml
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande i rumstemperatur. Produkten levereras vid rumstemperatur.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RESTORE PLUS WESTERN BLOT
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Anionic Surfactant ANIONIC SURFACT ( 1-3)