Läs mer
Thermo Scientific™ Restore™ Western Blot Stripping Buffer
Produktkod. 10057103 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
30 ml
500 ml
4 x 500 mL
5 l
Förpackningsstorlek:
30ml
5 L
500ml
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10057103 500 ml 500ml
15503197 4 x 500 mL Paket med 4
10485315 30 ml 30ml
11874524 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10057103 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00 SEK
    1853.65 SEK / 500ml
    Save 301.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ta bort primära och sekundära antikroppar på ett säkert och effektivt sätt från nitrocellulosa- och PVDF-membran för att möjliggöra reprobing av kemiluminiscenta Western-blottar.
Thermo Scientific™ Restore Western Blot Stripping Buffer tar på ett säkert och effektivt sätt bort primära och sekundära antikroppar från nitrocellulosa- och PVDF-membran för att tillåta kemiluminescerande Western-blots att återprobas.
Att utföra gelelektrofores och dubbletter av immunoblottester för att testa nya primära antikroppar eller antikroppskoncentrationer är tidskrävande och kostsamt. Restore Western Blot Stripping Buffer eliminerar detta avfall när immunblots upptäcks med kemiluminescerande Western blotting-substrat. Reagensen möjliggör ren och effektiv borttagning av primära och sekundära antikroppar från immunobloter utan att ta bort eller skada det immobiliserade antigenet. Detta gör att blots kan avskalas och reprobbeas med självförtroende.
Höjdpunkter:
  • Sparar tid–, ingen anledning att köra gels och blots igen
  • Sparar kostsamma provprov – genom att undersöka membranet igen med samma målprov
  • Effektiv – formulering är mer effektiv på att ta bort antikroppar än hemmagjorda buffertar
  • Gentle skadar inte målantigenet under stripping, vilket – möjliggör effektiv reprobering
  • Luktfri, – inga mercaptaner betyder inga stickande lukter
  • Ekonomisk, – billigare än andra kommersiella stripping-buffertar
Återanvänd en nitrocellulosa- eller PVDF-blot för att upptäcka ett annat mål med en annan primär antikropp; Prova en blot för att korrigera eller optimera antikroppskoncentrationer som var ineffektiva första gången.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Stripping Buffer
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Återställ
Kvantitet 500 ml
Innehåll och lagring Förvaring: Förvara vid mottagande i rumstemperatur eller 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Restore Western Blot Stripping Buffe
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:.
  • P351-Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Organo Phosphine