Läs mer
Thermo Scientific™ Restore™ Western Blot Stripping Buffer
Produktkod. 10485315 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
30 ml
500 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
30ml
5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10485315 30 ml 30ml
10057103 500 ml 500ml
11874524 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10485315 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21062
Ta bort primära och sekundära antikroppar på ett säkert och effektivt sätt från nitrocellulosa- och PVDF-membran för att möjliggöra reprobing av kemiluminiscenta Western-blottar.
Thermo Scientific™ Restore Western Blot Stripping Buffer tar på ett säkert och effektivt sätt bort primära och sekundära antikroppar från nitrocellulosa- och PVDF-membran för att tillåta kemiluminescerande Western-blots att återprobas.
Att utföra gelelektrofores och duplicera immunoblot-analyser för att testa nya primära antikroppar eller antikroppskoncentrationer är tidskrävande och dyrt. Restore Western Blot Stripping Buffer eliminerar detta avfall vid detektering av immunblottar med kemiluminiscerande Western blotting-substrat. Reagenset tillåter rent och effektivt avlägsnande av primära och sekundära antikroppar från immunblottar utan att ta bort eller skada det immobiliserade antigenet. Detta gör att blottar kan tas bort och återproberas med tillförsikt.
Höjdpunkter:
  • Sparar tid– inget behov av att köra geler och blottar igen
  • Sparar kostsamt prov– sonda om membranet med samma målprov
  • Effektiv– formuleringen är effektivare för att ta bort antikroppar än hemmagjorda buffertar
  • Mild– skadar inte målantigenet under strippning, vilket möjliggör effektiv reprobing
  • Luktfri– inga merkaptaner betyder inga skarpa lukter
  • Ekonomisk– billigare än andra kommersiella strippningsbuffertar
Återanvänd en nitrocellulosa- eller PVDF-blot för att detektera ett annat mål med en annan primär antikropp; Gör om en blöt för att korrigera eller optimera antikroppskoncentrationer som var ineffektiva första gången.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Stripping Buffer
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Restore
Kvantitet 30 ml
Innehåll och lagring Förvaring: Förvara vid mottagande i rumstemperatur eller 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Restore Western Blot Stripping Buffer
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Organo Phosphine