Läs mer
Gibco™ Resurge™ CD1-tillägg, utan glukos och L-glutamin
Beskrivning
En kemiskt definierad tilläggsformulering för att komplettera en mängd olika basmedier. Detta tillägg utvecklades med hjälp av flera värdcellinjer och i olika odlingssystem, inklusive skakkolvar och bioreaktorer i bänkskala. Utvecklad för användning i CHO däggdjursodlingssystem och kan användas antingen som ett mediatillskott eller ett foder för odlingssystem.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Lagringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. |
| Celllinje | CHO |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Medietillägg |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Formatera | Flaska/flaskor |
| Produktlinje | Resurge |
| Kvantitet | 5 kg |
| Visa mer |