Läs mer
Gibco™ Resurge™ CD3-tillägg, utan glukos och L-glutamin
Produktkod. 16249911
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16249911 100 g -
16259911 1 kg -
16269911 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16249911 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 670018
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En mångsidig uppsättning helt kemiskt definierade, –animaliska och proteinfria cellkulturtillskott, som hjälper till att främja celltillväxt och öka proteinproduktionen.
Ett animaliskt ursprungsfritt (AOF) proteinfritt kemiskt definierat tillskott. Den kan användas i batch- och matad batch-läge i cellodlingsprocesser. Alla komponenter är kemiskt definierade med kända molekylära formler och strukturer och uppfyller vår strikta Animal Origin-Free (AOF) specifikation. Formulerad utan glukos, L-glutamin och natriumbikarbonat. På grund av den balanserade näringsmässiga naturen hos detta tillägg, rikt på aminosyror, har det också använts i bakterietillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Celllinje CHO
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri
Form Pulver
Produkttyp Medietillägg
Utan tillsatser Inget glutamin, Ingen glukos
Formatera Flaska/flaskor
Produktlinje Resurge
Kvantitet 100 g
Källa Fri från animaliskt ursprung