Läs mer
Gibco™ Resurge™ CD3-tillägg, utan glukos och L-glutamin
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Beskrivning
Ett animaliskt ursprungsfritt (AOF) proteinfritt kemiskt definierat tillskott. Den kan användas i batch- och matad batch-läge i cellodlingsprocesser. Alla komponenter är kemiskt definierade med kända molekylära formler och strukturer och uppfyller vår strikta Animal Origin-Free (AOF) specifikation. Formulerad utan glukos, L-glutamin och natriumbikarbonat. På grund av den balanserade näringsmässiga naturen hos detta tillägg, rikt på aminosyror, har det också använts i bakterietillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Lagringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. |
| Celllinje | CHO |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Medietillägg |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Formatera | Flaska/flaskor |
| Produktlinje | Resurge™ |
| Kvantitet | 1 kg |
| Källa | Fri från animaliskt ursprung |