Läs mer
Gibco™ Resurge™ CD3-tillägg, utan glukos och L-glutamin
Produktkod. 16269911
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16269911 5 kg 5kg
16259911 1 kg -
16249911 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16269911 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 670020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En mångsidig uppsättning helt kemiskt definierade, –animaliska och proteinfria cellkulturtillskott, som hjälper till att främja celltillväxt och öka proteinproduktionen.
Ett animaliskt ursprungsfritt (AOF) proteinfritt kemiskt definierat tillskott. Den kan användas i batch- och matad batch-läge i cellodlingsprocesser. Alla komponenter är kemiskt definierade med kända molekylära formler och strukturer och uppfyller vår strikta Animal Origin-Free (AOF) specifikation. Formulerad utan glukos, L-glutamin och natriumbikarbonat. På grund av den balanserade näringsmässiga naturen hos detta tillägg, rikt på aminosyror, har det också använts i bakterietillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Celllinje CHO
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri
Form Pulver
Produkttyp Medietillägg
Utan tillsatser Inget glutamin
Formatera Flaska/flaskor
Produktlinje Resurge
Kvantitet 5 kg
Källa Fri från animaliskt ursprung