Läs mer
Gibco™ Resurge™ CD4-tillägg, utan glukos och L-glutamin
Produktkod. 16289911
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16289911 1 kg
16279911 100 g
16299911 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16289911 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 670022
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En mångsidig uppsättning helt kemiskt definierade, –animaliska och proteinfria cellkulturtillskott, som hjälper till att främja celltillväxt och öka proteinproduktionen.
En kemiskt definierad tilläggsformulering för att komplettera en mängd olika basmedier. Detta tillägg utvecklades med hjälp av flera värdcellinjer och i olika odlingssystem, inklusive skakkolvar och bioreaktorer i bänkskala. Utvecklad för användning i CHO däggdjursodlingssystem och kan användas antingen som ett mediatillskott eller ett foder för odlingssystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Celllinje CHO
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Pulver
Produkttyp Medietillägg
Utan tillsatser Inget glutamin, Ingen glukos
Formatera Flaska/flaskor
Produktlinje Resurge
Kvantitet 1 kg
Källa Fri från animaliskt ursprung