Läs mer
Thermo Scientific™ Återsuspensionslösning för GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
240 ml
Förpackningsstorlek:
240ml
Beskrivning
Thermo Scientific GeneJET Resuspension Buffer är en komponent i GeneJET Plasmid Maxiprep Kit (kat. nr. K0491/K0492) och kan köpas separat.
Thermo Scientific GeneJET Resuspension Buffer är en komponent i GeneJET Plasmid Maxiprep Kit (kat. nr. K0491/K0492) och kan köpas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Suspensionsbuffert |
| Formatera | Sats |
| Produktlinje | GeneJET |
| Produkttyp | Återsuspensionslösning |
| Kvantitet | 240 ml |