Läs mer
Thermo Scientific™ Återsuspensionslösning för GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ GeneJET Resuspension Solution är en del av GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Cat No. K0502 och K0503) och kan köpas separat.
Höjdpunkter
- Resuspension Solution bör förvaras vid 4 °C och vara stabil i 6 månader.
- Efter tillsats av RNase A är återupphängningslösningen stabil i 6 månader när den förvaras vid 4 °C.
Relaterade produkter
- Neutraliseringslösning för GeneJET plasmid miniprep-kit (Kat. Nr. R1233)
- Tvättlösning för GeneJET Plasmid Miniprep-kit (R1243)
- Bindningsbuffert för GeneJET Plasmid Miniprep-kit (R1331)
- GeneJET NGS Rengöringskit (K0851)
- Bindningsbuffert för GeneJET NGS rengöringskit (R2811)
- Förtvättsbuffert för GeneJET NGS rengöringskit (R2821)
- Tvättbuffert för GeneJET NGS rengöringskit (R2831)
- GeneJET Plasmid Miniprep-kit (K0502)
- RNase A (R1253)
- Elutionsbuffert för GeneJET Plasmid Miniprep-kit (R1263)
- Lyslösning för GeneJET Plasmid Miniprep-kit (R1223)
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Suspensionsbuffert |
| Innehåll och lagring | Store at room temperature,-20°C |
| Beskrivning | Reagent |
| Formatera | Sats |
| Produktlinje | GeneJET |
| Produkttyp | Återsuspensionslösning |
| Kvantitet | 70 ml |