Läs mer
Resveratrol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (EZ)-Resveratrol 4-hydroxyphenyl-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1 |
| Formel vikt | 234.0988 |
| Procent renhet | >95% |