Läs mer
Resveratrol, 98%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60790.ME
Kvantitet 500mg
Produktkod. 15453499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5152.23 SEK
    4625.65 SEK / 500mg
    Save 526.58 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used as a natural phenolic antioxidant that is a potent activator of SIRT1 and inhibitor of Cox-1. Resveratrol has also been used extensively in stem cell studies to enhance self-renewal and multipotency of mesencymal stem cel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Resveratrol
C14H12O3
500mg
resveratrol, trans-resveratrol, 3,4',5-trihydroxystilbene, 3,5,4'-trihydroxystilbene, e-resveratrol, 3,4',5-stilbenetriol, e-5-4-hydroxystyryl benzene-1,3-diol, resvida, 3,4',5-trihydroxy-trans-stilbene, 5-e-2-4-hydroxyphenyl ethenyl benzene-1,3-diol
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol
445154
228.24
501-36-0
MFCD00133799
14,8158
Soluble in water (3mg/100mL),ethanol (50mg/mL),DMSO (?16mg/mL),DMF (∽65mg/mL),PBS (pH 7.2) (∽100μg/mL),methanol,and acetone (50mg/mL).
C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)O)O)O
228.247
CHEBI:45713
98%
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Resveratrol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Resveratrol