Allmän beskrivning
•Resveratrol är ett fytoalexin, ett endogent antiparasit i växter
• Resveratrol är en potent antioxidant; det finns i vegetabiliska livsmedel som vindruvor, blåbär och jordnötter
• Resveratrol har en möjlig roll som en NFKb-hämmare, varigenom det bidrar till
cellöverlevnad .
•Resveratrol har antiinflammatoriska effekter via cyklooxygenashämmning och kan också hämma onkogener
• Användbar för studier av cellulära redoxtillstånd och åldrande
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Resveratrol |
| CAS | 501-36-0 |
| Smältpunkt | 261,0 °C till 263,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 98,5 % min. (HPLC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylformel | C14H12O3 |
| MDL-nummer | MFCD00133799 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Resveratrol
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.