Läs mer
Resveratrol från Synthetic,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11492681 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5mg
Produktkod. 11492681
Brand: MP Biomedicals 0219605280
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 501-36-0
Molekylformel C14H12O3
Molekylvikt (g/mol) 228.247
MDL-nummer MFCD00133799
InChI-nyckel LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Synonym resveratrol, trans-resveratrol, 3,4',5-trihydroxystilbene, 3,5,4'-trihydroxystilbene, e-resveratrol, 3,4',5-stilbenetriol, e-5-4-hydroxystyryl benzene-1,3-diol, resvida, 3,4',5-trihydroxy-trans-stilbene, 5-e-2-4-hydroxyphenyl ethenyl benzene-1,3-diol
PubChem CID 445154
ChEBI CHEBI:45713
IUPAC-namn 5-[(E)-2-(4-hydroxifenyl)etenyl]bensen-1,3-diol
LEDER C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resveratrol
Namnnotering from Synthetic
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 0.1 mg
Formel vikt 228.25
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver