Learn More
Tocris Bioscience™ Resveratrol
GREENER_CHOICE
Code produit 30001250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Code produit Kvantitet
30001250 100 mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Code produit 30001250 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1418/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.00 SEK
    1713.60 SEK / 100mg
    Save 101.40 SEK
    5% Av
Afficher toutes les promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Cyclooxygenase inhibitor
A phytoestrogen with antitumor, antioxidant, antiplatelet, anti-inflammatory and antifungal effects. Inhibits cytochrome P450 1A1 (IC50 = 23 μM) and displays mixed agonist/antagonist actions at ERα and ERβ estrogen receptors. Converted into the anticancer agent piceatannol (Cat. No. 1554) by cytochrome P450 1B1. Activates autophagy. Also activates TRPA1 in prostate cancer-associated fibroblasts. Also SIRT1 activator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material Resveratrol
CAS 501-36-0
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C14H12O3
Formel vikt 228.25
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 228.247
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.