Learn More
Tocris Bioscience™ Resveratrol
Description
A phytoestrogen with antitumor, antioxidant, antiplatelet, anti-inflammatory and antifungal effects. Inhibits cytochrome P450 1A1 (IC50 = 23 μM) and displays mixed agonist/antagonist actions at ERα and ERβ estrogen receptors. Converted into the anticancer agent piceatannol (Cat. No. 1554) by cytochrome P450 1B1. Activates autophagy. Also activates TRPA1 in prostate cancer-associated fibroblasts. Also SIRT1 activator.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Resveratrol |
| CAS | 501-36-0 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C14H12O3 |
| Formel vikt | 228.25 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.247 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?