Läs mer
Resveratrol, TRC
Produktkod. 30135222
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135222 1 g
30137511 500 mg
17992705 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR1500001G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-36-0
Molekylformel C14 H12 O3
Molekylvikt (g/mol) 228.24
Synonym 1,3-Benzenediol, 5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-, (E)-, 3,4',5-Stilbenetriol (7CI,8CI), Resveratrol (6CI), 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol, (E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)ethene, (E)-3,4',5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(p-Hydroxystyryl)resorcinol, (E)-Resveratrol, 3,4',5-Trihydroxy-trans-stilbene, 3,4',5-Trihydroxystilbene, Biofort, CA 1201, Cuspidatin, Melinjo Resveratrol 20, Polygonin, Regu-Fade, Resveratrol P 5, Resvida, SRT 501, SRT 501M, Vineatrol 20M, trans-3,5,4'-Trihydroxystilbene, trans-Resveratrol
IUPAC-namn 5-[(E)-2-(4-hydroxyfenyl)etenyl]bensen-1,3-diol
LEDER Oc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(O)c2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resveratrol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
Formel vikt 228.0786
Procent renhet >95%