Läs mer
Resveratroltrimetyleter, TRC
Produktkod. 30412034
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30412034 100 mg
1 options
Produktkod. 30412034 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR150050100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5,4'-Trimethoxystilbene
CAS 22255-22-7
Molekylformel C17 H18 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Resveratrol trimethyl ether
InChI formel InChI=1S/C17H18O3/c1-18-15-8-6-13(7-9-15)4-5-14-10-16(19-2)12-17(11-14)20-3/h4-12H,1-3H3/b5-4+
LEDER COc1ccc(\C=C\c2cc(OC)cc(OC)c2)cc1
IUPAC-namn 1,3-dimetoxi-5-[(E)-2-(4-metoxifyrenyl)etenyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 270.32
Formel vikt 270.1256