Beskrivning
- Systemet kombinerar precis mätteknik med ökad säkerhet och maximal flexibilitet i vardagligt laboratoriearbete
- En pH-elektrod kan kopplas via en BNC-kontakt, där pH-värdet visas både på den anslutna enheten och magnetiska omrörarskärmar
- Kan användas oberoende som fristående pH-mätare eller temperaturmätare
- Trådlös sensorteknik eliminerar temperatursensorkablar och undviker skadade eller brända sensorkablar
- Stöder dubbel temperaturmätning med trådbundna och trådlösa temperatursensorer samtidigt
- Den trådbundna temperatursensorn övervakar och begränsar temperaturen på värmeöverföringsmedier såsom syntesblock, olja, vatten eller sandbad
- Den trådlösa sensorn ger temperaturkontroll direkt inom reaktionsmediet
- Dubbeltemperaturmätning ökar experimentets säkerhet, särskilt vid glaskrossning
- Visar båda temperaturerna samtidigt på skärmen. Inkluderar komplett monteringsutrustning för säker och flexibel placering av den trådlösa sensorn, inklusive stativ, monteringsstång och bosshuvudklämma
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminiumlegering |
| Spänning | 220/230 V |
| Storlek | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | 0 °C till 340 °C |
| Typ | Magnetisk omrörare |
| Pluggtyp | Europa |
| Antal positioner | 1 |
| Max. Behållarstorlek | 20 L |
| Omrörningsområde | 50 till 1700 r/min |
| Garanti | 2 år |
| Visa mer |