Beskrivning
- Den nya IKA RET-grundläggande magnetiska omröraren sätter en ny industristandard som för närvarande den minsta magnetiska omröraren med 800 W värmeeffekt och en maxtemperatur på 340 °C, och kombinerar kompromisslös säkerhet, enastående robusthet och maximal effektivitet med intuitiv och enkel drift.
- RET basic är utformad för sömlös integration i nätverksanslutna laboratorieinfrastrukturer och är utrustad med integrerade WLAN- och LAN-gränssnitt som standard, vilket gör den idealisk för digitaliserings- och dokumentationsprojekt.
- Integrerade nätverksfunktioner gör det möjligt att centralt nätverka, övervakas, styras och integreras i mjukvarusystem för avancerade laboratoriearbetsflöden.
- Solid och kompakt design med hög IP54-skyddsklass och hållbart gjutet aluminiumhölje skyddar enheten pålitligt mot vätskor, aggressiva ångor och mekaniska påfrestningar för pålitlig kontinuerlig drift.
- Kompakta mått på endast 160 x 200 x 100 mm sparar värdefullt utrymme i avgaskåpet, passar på nästan vilken laboratorieplattform som helst och stödjer flexibla parallella testuppställningar.
- Tillverkad i Tyskland i en helt automatiserad produktionsanläggning med avancerade robotsystem för att säkerställa maximal kvalitet, tillförlitlighet, säkerhet och lång livslängd.
- RET basic finns som valfritt med en belagd (anodiserad) värmeplatta, medan den högkvalitativa anodiserade beläggningen ger pålitligt skydd mot repor och en mängd olika kemikalier.
- Värmeplattan förblir i utmärkt visuellt och funktionellt skick även efter långvarig användning, medan aluminiumsubstratet säkerställer homogen temperaturfördelning och snabb energiöverföring till provbehållaren.
- Integrerad menyfunktionalitet utökar de operativa möjligheterna avsevärt, inklusive timerfunktionalitet och stöd för trådlösa temperatursensorer med valfria tillbehör.
- En fritt programmerbar timer kan starta omedelbart eller efter att måltemperaturen uppnåtts och signalerar att processen är slutförd med en akustisk varning samtidigt som användarna kan avgöra om uppvärmning och omrörning ska stängas av.
- Borstlös EC-motor och högkvalitativa magneter säkerställer utmärkt magnetisk koppling vid hastigheter upp till 1700 varv per minut för tillförlitlig omrörningsprestanda.
- Isolerad och energioptimerad värmeplatta med 800 W effekt möjliggör uppvärmning upp till 9 K/min, med justerbara uppvärmningshastigheter i fyra steg för långsam, mild eller snabb uppvärmning beroende på användning.
- Användardefinierad säkerhetstemperatur måste medvetet och oberoende ställas in med ett dedikerat verktyg, medan den nya medeltemperaturövervakningen förbättrar driftsäkerheten.
- Uppfyller helt EN IEC 61010-2-010 laboratorieutrustningsstandarden för uppvärmda apparater och överträffar kraven på många områden för avancerad laboratoriesäkerhet.
- Oberoende testad och certifierad av TUV Sud enligt internationellt erkända NRTL-standarder för ökad säkerhetsgaranti.
- En anpassningsbar 14-segments glasskärm möjliggör permanent visning av valda parametrar, inklusive hastighet, temperatur, pH-värde eller timer beroende på applikationsbehov.
- Kompatibel med PT. trådlösa och ETS-D7 trådlösa sensorer, vilket gör att RCT/RET kan fungera som en fullfjädrad pH-mätare samtidigt som utrymme sparas och laboratorieuppställningar förenklas.
- Integrerade RS232-, USB LAN- och WLAN-gränssnitt stödjer mjukvaruövervakning och styrning via IKA Labworldsoft™ programvara med ASCII-baserade kommandon enligt Namurs standarder.
- Direkt kommunikation med IKA enheter som EUROSTAR omrörare i taket förbättrar säkerheten och processautomatiseringen vid uppvärmning och blandning.
- Enheten känner automatiskt av när rörningshastigheten för anslutna omrörare faller under ett kritiskt värde och stänger av värmen för att aktivt skydda den enskilda enheten och hela laboratorieuppsättningen.
- Innovativt flernivåsäkerhetskoncept, intelligent nätverk och digitalisering gör laboratorieprocesser säkrare, mer effektiva och framtidssäkra, samtidigt som kompakt, platsbesparande design och premium kvalitet bibehålls.
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminium |
| Spänning | 240 V |
| Inkluderar | Temperatursensor PT 1000.60, IKAFLON 30 omrörningsstång, IKAFLON 40 omrörningsstång, H 80 temperaturprobhållare |
| Kroppsmaterial | Gjutet aluminium |
| Storlek | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | Omgivningstemperatur till 340 °C |
| Omgivningstemperatur | 5 °C till 40 °C |
| Wattal | 800 W |
| Vikt (metrisk) | 2.3 kg |
| Typ | Värmeplattomrörare |
| Visa mer |